Learn More
Sampling Systems™ 316 Stainless Steel Storage Containers without Toggle Clamps
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Crevice-free interior
- Two sturdy handles
- Close fitting recessed lid with handle
- Flat bottom with chime ring to give added protection
- Toggle clamps and seals are optional extras
Specifica
Specifica
| Chiusura inclusa | Yes |
| Product Type | Storage container |
| Tipo di chiusura | Recessed Lid |
| Capacità (sistema metrico) | 50 L |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 560 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 350 mm |