Learn More
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers
Codice prodotto. 15899711 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15899711
Marca: Sampling Systems™ A736500
Sampling Systems™ 316L Stainless Steel Beakers are ideal for use in the laboratory or production environment.
  • Multi purpose container
  • Ideal for collection and storage of powders and liquids
  • 316L Stainless Steel
  • Crevice free interior
  • Available from stock
  • Polished finish
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 80mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Materiale Stainless Steel
Finitura Polished
Altezza (sistema metrico) 97mm