Learn More
Nalgene 32 oz. Narrow Mouth Bottle
Click to view available options
Colore:
Blue
Gray
Seafoam
Trout Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Specially designed lip ideal for keeping the flow, without the stress of a mess
- Tough and guaranteed for life
Specifications
Specifications
| Capacità (sistema metrico) | 946 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 32 oz. |
| Colore | Gray |
| Bocca | Narrow |