Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Codice prodotto. 17110066
Click to view available options
Colore:
Blue
Gray
Seafoam
Trout Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17110066
Marca: Nalgene 21782053
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Expertly crafted threads for leak-proof hydration
  • Wide mouth that's ideal for ice cubes or fruit infusions
  • Proven in the elements and ready to withstand even the most rugged conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 946 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Colore Seafoam
Materiale Plastic
Bocca Wide