Learn More
Nalgene 32 oz. Wide Mouth Bottle
Codice prodotto. 17190056
Click to view available options
Colore:
Blue
Gray
Seafoam
Trout Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17190056
Marca: Nalgene 21782025
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
The Nalgene 32 oz. Wide Mouth water bottle is made with durable Tritan plastic, BPA/BPS-free, and made in the USA.
  • Expertly crafted threads for leak-proof hydration
  • Wide mouth that's ideal for ice cubes or fruit infusions
  • Proven in the elements and ready to withstand even the most rugged conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 946 mL
Capacità (sistema imperiale) 32 oz.
Colore Gray
Materiale Plastic
Bocca Wide