Learn More
Hamilton™ 33 gauge, Hubless Needle, custom length (0.375 to 12 in), point style 2, 3, or 4, 6/PK
Click to view available options
Calibro dell'ago:
33 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
Specification Sheet
- Gauge – 33 gauge
- Point Style – 2, 3, or 4
- Needle Length – Custom Needle Length
- Autoclavable – Yes
- Sales Quantity – 6 needles per pack
- Hub – No Hub
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 33 G |
| Product Type | Hubless Needles |