Learn More
RETSCH 360° Stainless Steel Ring Sieve For SR200/SR300 Rotor Beater Mills
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
80 μm
1 mm
120 μm
1.5 mm
2 mm
200 μm
250 μm
3 mm
4 mm
5 mm
500 μm
6 mm
750 μm
8 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 8 mm |
| Tipo | Ring Sieve |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SR200/SR300 Rotor Beater Mills |