Learn More
Eppendorf™ Provetta per microcentrifuga in polipropilene 3810X
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8000626 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu
Clear
Rosso
Trasparente
Verde
Yellow
Purity or Quality Grade:
Eppendorf Quality
PCR Clean
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 10154671
Marca: Eppendorf™ 0030125215
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Provette per tutte le applicazioni in biologia molecolare, chimica clinica e biochimica. Le provette per microcentrifuga in polipropilene Eppendorf™ 3810X sono pratiche e affidabili per operazioni di preparazione, centrifugazione e conservazione dei campioni.
Use these tubes for all applications in molecular biology, clinical chemistry and biochemistry. Eppendorf™ 3810X Polypropylene Microcentrifuge Tube offers comfort and dependability for sample preparation, centrifugation and storage.
Il design ad apertura/chiusura semplificata delle provette Eppendorf™ 3810X ne consente la manipolazione pratica, ergonomica e affidabile con una sola mano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Trasparente
Materiale Polipropilene
N. per confezione Confezione da 1000
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -122.8°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -86°C to +100°C
Sterilità Non-sterile
Purity or Quality Grade PCR Clean
Graduated Sì
Capacità (sistema imperiale) 0.05 oz.
Tipo di chiusura Flat Frost Lid
Fit for Purpose PCR Ready
Forma del fondo Conico
RCF max 30,000 x g
Forma Cylindrical
Product Type Microcentrifuge Tube