Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well Polypropylene Sample Processing & Storage Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10742563
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Incolore
Natural
White
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Forma pozzetto:
Square, Conical Bottom (V-well)
Square, Round Bottom (U-well)
Square-Rounded
Fit for Purpose:
Certified Quality
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 80
Codice prodotto. 10742563
Marca: Thermo Scientific™ 264576
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Save on costs when storing compounds for small volume applications. Plates feature lower binding capacity so proteins or DNA will not bind, allowing for complete sample recovery.
Minimize costs when storing compounds for small volume applications. Thermo Scientific™ 384-Well Conical Bottom Polypropylene Plates feature a lower binding capacity so proteins or DNA will not bind, allowing for complete sample recovery. Withstands temperatures from -80° to +121°C. Offered in a variety of colors for quick identification of your storage plates.
  • Conical Wells are for optimal sample recovery
  • Square rounded wells minimize wicking (capillary action)
  • The variety of colors is for quick identification of storage plates
  • Chemical resistant to DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Codice a barre No Barcode
Certificazione/Conformità Prodotto certificato esente da DNasi e RNasi. Conformità ANSI.
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Descrizione 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Matrice 16 x 24
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 120 Cases
Binding Type Low binding PP
Product Line Nunc
Colore Black
Product Type 384-well plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 120 μL
No. of Wells 384
Volume (sistema metrico) di lavorazione 100 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Square, Round Bottom (U-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N. per custodia 120
N. per confezione 20
Quantità 120/Cs.
Status giuridico Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
Senza RNasi Yes
Fit for Purpose Certified Quality
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado