Learn More
Greiner Bio-One 384-well F-Bottom Polystyrene Microplates
Codice prodotto. 10429761
Click to view available options
Colore:
Black
White
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Trattamento superficiale:
FLUOTRAC 200
FLUOTRAC 600
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 10429761
Marca: Greiner Bio-One 781077
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for luminescence measurements. Greiner Bio-One 384-Well F-Bottom Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Non-Pyrogenic
  • Material: Polystyrene
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Traced way back to production through defined LOT number system
  • Well-to-well spacing: 4.5mm
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 16 x 24
Colore Black
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale FLUOTRAC 600
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Quantità 40/Cs.