Learn More
Corning™ 384-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom, Low Flange Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15752907 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15752907
Marca: Corning™ 3765
Edge
Color:White; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Optically clear, flat well bottom permits direct microscope viewing
  • Used with both top and bottom reading instruments
  • TCT treated for optimal cell attachment
  • Individual alphanumeric codes for well identification
  • Opaque walls to prevent well-to-well crosstalk
  • Low flange base designed for barcode customization and robotic handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 16 x 24
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Dimensioni (L x P x A) 127.8 x 85.5 x 14.35 mm (5 x 3.36 x 0.56 in.)
Profondità (sistema metrico) 11.6 mm
Diametro (sistema metrico) pozzetto Top/bottom: 3.63/2.82mm