Learn More
Corning™ 384-Well Low Flange Polystyrene Microplates
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
White, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Suited for fluorescent and luminescent assays using either top or bottom detection microplate readers.
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Area di coltura | 0.06 cm2 |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polystyrene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 110.5 μL |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non-binding |
| Vedi altri risultati |