Learn More
Fisherbrand™ 384-Well Polypropylene Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11957954 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Natural
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 120
Codice prodotto. 11957954
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Feature higher well density for economical use of expensive reagents
  • Ideal for storage of compounds and nucleic acid libraries
  • Chemical-resistant
  • Withstand temperatures from -80° to +80°C (-112° to +176°F)
  • Conform to ANSI™-standard footprint for optimal use in automated handling and liquid-dispensing systems
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI
Formato Standard
Matrice 16 x 24
Colore Natural
Product Type 384-Well Storage Microplate
Materiale Polypropylene
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) For storage of compounds and nucleic acid libraries