Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Streptavidin-coated Flat Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10779214
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 5
Codice prodotto. 10779214
Marca: Greiner Bio-One 781990
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pre-blocked and ready-to-use.
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Biotin binding capacity: >1.5ng/well or >6pmol/well
  • Solid bottom
  • Storable at room temperature
  • With lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 16 x 24
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Streptavidin
Forma pozzetto Rounded Square
RCF max 4800 x g (swinging-bucket rotor)
N. per custodia 40
N. per confezione 5
Temperature Range (Metric) Room Temperature