Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Streptavidin-coated Flat Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11985315
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 5
Codice prodotto. 11985315
Marca: Greiner Bio-One 781995
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pre-blocked and ready-to-use.
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Biotin binding capacity: >1.5ng/well or >6pmol/well
  • Solid bottom
  • Storable at room temperature
  • With lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 16 x 24
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 384
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Streptavidin
Forma pozzetto Rounded Square
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 40
N. per confezione 5
Temperature Range (Metric) Room Temperature
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.