Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Streptavidin-coated Flat Bottom Microplate
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 5
Descrizione
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Biotin binding capacity: >1.5ng/well or >6pmol/well
- Solid bottom
- Storable at room temperature
- With lid
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion