Learn More
Greiner Bio-One 384-well Polystyrene Streptavidin-coated Flat Bottom Microplate
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 40
pezzi 5
Descrizione
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Biotin binding capacity: >1.5ng/well or >6pmol/well
- Solid bottom
- Storable at room temperature
- With lid
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Streptavidin |
| Forma pozzetto | Rounded Square |
| RCF max | 4800 x g (swinging bucket rotor) |
| Vedi altri risultati |