Learn More
Greiner Bio-One 384-well Storage Microplates
Click to view available options
Colore:
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Made from polypropylene
- Sealed using commercially available heat-sealers
- Deionised
- Solid flat bottom
- Packed in antistatic bags
Service Plan
No
Warranty
No
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 16 x 24 |
| Colore | Natural |
| Product Type | Storage Microplate |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 384 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Deionized |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |