Learn More
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484768
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16484768
Marca: Medchem Express HY113315
MedChemExpress 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid is a monohydroxy bile acid of endogenous origin and could be found in children with the syndrome of hepatic ductular hypoplasia.
3b-Hydroxy-5-cholenoic acid is a monohydroxy bile acid of endogenous origin and could be found in children with the syndrome of hepatic ductular hypoplasia.
Specifica
Materiale o nome chimico 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid
CAS 5255-17-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H38O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 5 mg/mL (13.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molecular Weight (g/mol) 374.56
Peso formulazione 374.56
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.