missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3b-Hydroxy-5-cholenoic acid, MedChemExpress

Codice prodotto. 16421047
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16421047

Marca: Medchem Express HY113315

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid is a monohydroxy bile acid of endogenous origin and could be found in children with the syndrome of hepatic ductular hypoplasia.

3b-Hydroxy-5-cholenoic acid is a monohydroxy bile acid of endogenous origin and could be found in children with the syndrome of hepatic ductular hypoplasia.

Specifica

Materiale o nome chimico 3b-Hydroxy-5-cholenoic acid
CAS 5255-17-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H38O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità Ethanol : 5 mg/mL (13.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Molecular Weight (g/mol) 374.56
Peso formulazione 374.56
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato