Learn More
3BDO, MedChemExpress
Codice prodotto. 16404106
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
Codice prodotto. 16404106
Marca: Medchem Express HYU00434
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Specifica
Materiale o nome chimico 3BDO
CAS 890405-51-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H17NO5
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
Molecular Weight (g/mol) 327.33
Peso formulazione 327.33
Percent Purity 99.91%
Grado Research
Forma fisica Solid-Liquid Mixture
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.