Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Codice prodotto. 11543273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.22 μm
0.27 μm
0.3 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
0.6 μm
0.7 μm
0.8 μm
0.9 μm
0.99 μm
1.0 μm
1.6 μm
2.0 μm
3μ m
4 μm
5.0 μm
6 μm
6.982 ± 0.045µm
10.00 µm ± 0.08 µm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Dimensione della confezione:
15mL
pezzi 30
pezzi 50
pezzi 80
Codice prodotto. 11543273
Marca: Thermo Scientific™ 4K100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards.
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:
  • Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
  • Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
  • Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Additivo Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità
Concentrazione 3 x 104/mL
Content And Storage Unless otherwise stated, refrigerate (2° to 8°C) product when not in use but do not freeze. Store upright and keep bottle tightly sealed. Mix product with gentle inversion by hand or vortex mixer.
Contenuto Particelle di polimeri in acqua
Descrizione Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser
Colore White or Colorless
Da utilizzare con (applicazione) Laser Particle Counter Calibration
Materiale Polistirene
Product Type Count Control Particles
Include Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST
Densità particelle
Quantità 15 mL
Indice di rifrazione °
Distribuzione dimensionale <3%
Stabilità Product stable for a minimum of 12 months
Diametro (sistema metrico) 100 μm