Learn More
Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
0.1 μm
0.15 μm
0.2 μm
0.22 μm
0.27 μm
0.3 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
0.6 μm
0.7 μm
0.8 μm
0.9 μm
0.99 μm
1.0 μm
1.6 μm
2.0 μm
3μ m
4 μm
5.0 μm
6 μm
6.982 ± 0.045µm
10.00 µm ± 0.08 µm
15 μm
20 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
60 μm
70 μm
80 μm
100 μm
Dimensione della confezione:
15mL
pezzi 30
pezzi 50
pezzi 80
Descrizione
Ensure accurate and convenient calibration of laser particle counters with Thermo Scientific™ 3K/4K Series Particle Counter Standards. Compared with our 3000 and 4000 Series products, this product line is precisely diluted for immediate use in laser particle counters with minimal time-consuming concentration adjustments.
Features:
- Suspensions of monodisperse polystyrene spheres for use in airborne or liquid particle dispersion systems
- Particle diameters traceable to the Standard Meter through the National Institute of Standards and Technology (NIST)
- Accurately calibrates or checks performance of laser particle counters used in cleanrooms and other contamination monitoring applications
- Particles prepared as low residue aqueous suspensions for minimal background interference
Specifica
Specifica
| Additivo | Contiene tracce di tensioattivo per inibire l'agglomerazione e favorire la stabilità |
| Concentrazione | 8 x 104/mL |
| Content And Storage | Salvo indicazioni diverse, refrigerare (da 2° a 8 °C) il prodotto quando non viene utilizzato, ma non congelarlo. Conservare in posizione verticale e in contenitore ermeticamente chiuso. Miscelare il prodotto mediante delicata agitazione in vortex o inversione manuale. |
| Contenuto | Particelle di polimeri in acqua |
| Descrizione | Particelle tracciabili al NIST per la calibrazione dei contaparticelle laser |
| Colore | White or Colorless |
| Da utilizzare con (applicazione) | Calibrazione contaparticelle laser |
| Materiale | Polistirene |
| Product Type | Particelle per controllo della conta |
| Include | Certificato di calibrazione e tracciabilità NIST |
| Vedi altri risultati |