Learn More
3M™ Protective Coverall 4520, Hooded
Codice prodotto. 12632565
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
4 X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size unitSize
12632565 Medium pezzi 20
12642565 Large pezzi 20
12642595 X-Large pezzi 20
12652595 2 X-Large pezzi 20
12962285 4 X-Large pezzi 20
11923774 Small pezzi 20
12952285 3 X-Large pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12632565 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000034761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    199.00€
    124.01€ / pezzi 20
    Risparmia 74.99€
    37% Sconto
Spedizione stimata: 27-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Coveralls offer multiple layers of SMMMS for effective hold out and strength at a lightweight 43 gsm. Breathable and soft with a cloth like feel to be worn for extended periods to protect against static discharge, hazardous particulates, and liquid splash Type 5/6.
  • Type 5/6 Coverall made from extremely lightweight and breathable material, designed to offer protection against hazardous dusts and limited liquid splashes and sprays
  • Made from super breathable SMMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • Soft and strong multi-layered 43 gsm SMS for strong performance
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
  • Knitted cuffs for soft and secure arm placement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size Medium
Sesso Unisex
Materiale Polipropilene
Colore Bianco
Monouso
Stile vita Elastic
Stile della caviglia Elastic
Stile polso Maglia elastica, Knit
Stile collo Con cappuccio
Tipo di cappa 3-panel
Tipo di chiusura Zip a doppio cursore con risvolto frangivento
Tipo di giuntura Con bordatura
Sterilità Non-sterile
Resistenza Dust, Liquid
Rivestimento Antistatico
Certificazione/Conformità CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Descrizione Tuta in polipropilene SMMMS bianco e inserto sulle spalle verde, zip intrecciata in nylon su poliestere, elastico in gomma neoprenica, polsini e filo in poliestere
Senza lattice No
Modello 4520
Misura petto (sistema imperiale) 36 to 39 in.
Dimensioni cavallo (sistema imperiale) 30 in.
Misura vita (sistema imperiale) 50 in.
Misura petto (sistema metrico) Da 91.44 a 99.06 cm
Dimensioni cavallo (sistema metrico) 76.2 cm
Misura vita (sistema metrico) 127 cm
Da utilizzare con (applicazione) Installazione di isolamenti, bonifica di amianto e piombo, polvere di carbone nelle centrali elettriche, residui della lavorazione di legname, lucidatura di metalli, servizi di pulizia leggeri in interni, manipolazione generica di polveri, servizi generici di pulizia e manutenzione industriale, manutenzione di macchine o veicoli e trasformazioni alimentari
Altezza (sistema imperiale) Da 5.5 a 5.75 piedi
Altezza (sistema metrico) Da 167 a 176 cm