Learn More
3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirator Accessory, Nose Cup Valve Assembly 7882
Codice prodotto. 15709837
Click to view available options
:
7882 Nose cup valve assembly
Codice prodotto. 15709837
Marca: 3M™ 7000088360
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Replacement part for use with 3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirators
  • Use with either 3M Nose Cup Assembly 7881S or 3M Nose Cup Assembly 7981S
  • Small
  • 3M Catalog# 7882
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Nosecup Assembly
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7000 series half and full facepiece respirator
Modello 7882
Dimensioni (L x P x A) 11.2 x 8.6 x 4.8 in. (28.4 x 21.8 x 12.1 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 11.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 21.8 cm
Altezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Altezza (sistema metrico) 12.1 cm
Peso (sistema imperiale) 1.03 lb.
Peso (sistema metrico) 0.46 kg