Learn More
3M™ Camice da laboratorio monouso, serie 4440
Codice prodotto. 15769847
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15769847
Marca: 3M™ 7000089714
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes in light duty applications.
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Knitted cuffs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Knit
Monouso Single-use
Modello 4440-4XL
Tipo di giuntura Serged
Misura petto (sistema imperiale) 46 to 52 in.
Misura petto (sistema metrico) 117 to 132 cm
Certifications/Compliance (Europe) CE Category 1
Da utilizzare con (applicazione) Catering, Cleanrooms, Electronics Manufacturing, General Maintenance, Laboratories
Peso (sistema imperiale) 1.93 oz.
Struttura Microporous Laminate