Learn More
3M™ Camice da laboratorio monouso, serie 4440
Codice prodotto. 15815121
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 15815121
Marca: 3M™ 7000089713
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes in light duty applications.
  • Breathable, lightweight material.
  • Designed for light duty applications.
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
  • Zip fastener.
  • Anti-static treated.
  • Knitted cuffs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size 3X-Large
Sesso Unisex
Materiale Polypropylene
Colore White
Tipo di chiusura Zipper
Stile polso Knit
Monouso Single-use
Modello 4440-3XL
Tipo di giuntura Serged
Misura petto (sistema imperiale) 43 to 46 in.
Misura petto (sistema metrico) 109 to 117 cm
Certifications/Compliance (Europe) CE Category 1
Da utilizzare con (applicazione) Catering, Cleanrooms, Electronics Manufacturing, General Maintenance, Laboratories
Peso (sistema imperiale) 1.93 oz.
Struttura Microporous Laminate