Learn More
3M™ Disposable Protective Lab Coat, Series 4440
Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes. The 3M Disposable Protective Lab Coat is anti-static treated and can be used in light duty applications.
Marca:  3M™ 7000089695
Codice prodotto. 12901345
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable, lightweight material
  • Designed for light duty applications
  • Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes
  • Zip fastener
  • Anti-static treated
  • Knitted cuffs