Learn More
3M™ Exhalation Valve Cover for 7000 Series Respirator
Click to view available options
:
Gross wt.: 0.86 lb.; 20/Cs.
Descrizione
- Designed for 3M Full Facepiece Respirator 7800S (sold separately)
- Valve cover maintains original service performance of facepiece
- 3M Catalog# 7918
Specifica
Specifica
| Product Type | Exhalation Valve Cover |
| Da utilizzare con (applicazione) | Assembly, blasting, cleaning, demolition, electrical, facility maintenance, grinding, health and safety testing, machine operation, painting, remediation, sanding, welding |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Full facepiece 7800s |
| Modello | 7918 |
| Dimensioni (L x P x A) | 10.1 x 7.9 x 4.4 in. (25.6 x 20 x 11.1 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 10.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25.6 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 20 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.4 in. |
| Vedi altri risultati |