Learn More
3M™ Tappo per orecchie in poliuretano
Codice prodotto. p-91250
Click to view available options
Modello:
1100
1100B
1110
K1110
Corded:
Con cordino
Corded
Senza cordino
Uncorded
Dimensione della confezione:
100 paia
200 paia
500 paia
pezzi 500
Codice prodotto. 12930415
Marca: 3M™ 7000103721
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In materiale ipoallergenico per la protezione e il comfort massimi. I tappi per orecchie in espanso 3M sono dotati di NRR: 29 dB
  • Disposable orange ear plugs
  • Made from hypoallergenic material for maximum protection and comfort
  • Smooth, dirt-resistant surface for hygiene
  • Recommended for high noise situations (up to 100 dBA TWA)
Order Info
I tappi non attaccati sono forniti in una confezione dispenser da 200 paia; i tappi attaccati con cordino sono forniti in una confezione dispenser da 100 paia.
Compliance
Attenuazione testata in conformità allo standard ANSI S3.19-1974.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Universal
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, blasting, cleaning, demolition, electrical, facility maintenance, grinding, machine operations, painting, sanding, welding
Modello 1100B
Tipo di imballaggio Bulk container
Pairs per Package 500 Pairs
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Corded Uncorded
Plug Shape Tapered