Learn More
3M™ High-Capacity Chemical Sorbents
Codice prodotto. 17198550
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
10.5 gal.
Lunghezza (sistema imperiale):
50 ft.
Larghezza (sistema imperiale):
5 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 17198550
Marca: 3M™ 7000002024
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from inert polypropylene and polyester fibers
  • Suitable for a wide range of liquids
  • Lightweight, easy to deploy and dust free
  • Identifiable coloring for easy identification and visibility
  • Can be wrung out and reused
  • High absorption capacity minimizes amount of waste for disposal
  • L x W: 50 ft. x 5 in. (15.2m x 12.7cm)
  • Sorbing Capacity: 31.5 gal. (119.2L)
  • 3M Catalog# CFL550DD , 3M Catalog# CRL15150 , 3M Catalog# PD914
These safety products must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità OSHA 29 CFR 1910.132
Colore Yellow
Capacità (sistema imperiale) 10.5 gal.
Capacità (sistema metrico) 39.74 L
Materiale Polyester
Tipo High Capacity Chemical Sorbent
Da utilizzare con (applicazione) For use on most aggressive (hazardous) and non-aggressive liquids
Modello CFL550DD
Dimensioni (L x P) 15.24 m x 12.7 cm (50 ft. x 5 in.)
Lunghezza (sistema imperiale) 50 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15.24 m
Larghezza (sistema imperiale) 5 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.7 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis