Learn More
3M™ Gruppi batterie per respiratori elettroventilati con purificazione dell’aria (PAPR)
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Respiratori elettroventilati (PAPR) Versaflo serie TR-300
Versaflo TR-600 PAPR Series
Autonomia della batteria:
8 to 18 hr.
Da 4 a 6 ore
Da 8 a 12 ore
Colore:
Black
Blue, Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Rechargeable battery packs
- Lithium Ion
- Long run time for filters and cartridges
Battery packs must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product
Compliance
NIOSH approved.
Specifica
Specifica
| Autonomia della batteria | Da 8 a 12 ore |
| Tipo di batteria | Lithium-ion |
| Colore | Black |
| Product Type | Ioni di litio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Alimentazione dei respiratori elettroventilati (PAPR) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Respiratori elettroventilati (PAPR) Versaflo serie TR-300 |
| Modello | Modello TR-332 |
| Tempo di ricarica | <3.5 ore |
| Peso (sistema imperiale) | 2.4 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 1.077 kg |