Learn More
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit for X Series Ear Muffs
Codice prodotto. 13459928
Click to view available options
Modello:
HYX1
HYX2
HYX3
HYX4
HYX5
Da utilizzare con (apparecchiatura):
PELTOR™ X1 Ear Muffs
PELTOR™ X2 Ear Muffs
PELTOR™ X3 Ear Muffs
PELTOR™ X4 Ear Muffs
PELTOR™ X5 Ear Muffs
Dimensione della confezione:
Pezzo
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13459928
Marca: 3M™ 7000104047
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
3M™ PELTOR™ Hygiene Kit includes replaceable ear cushions and foam liners for X Series Ear Muffs
  • Hygiene kits consist of one pair of replacement cushions and foam inserts for 3M™ PELTOR™ X Series ear muffs (X1, X2, X3, X4, X5)
  • 3M recommends replacing ear muff cushions and foam inserts every six months or whenever they become damaged.
  • Kits are packaged 10 Each/Cs.
Compliance
3M™ products must be used in accordance with OSHA regulations, and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cushion Color Black
Da utilizzare con (apparecchiatura) PELTOR™ X3 Ear Muffs
Da utilizzare con (applicazione) Assembly, Blasting, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operations, Painting, Sanding, Welding
Modello HYX3
Product Type Hygiene Kit
Dielectric Yes