Learn More
3M™ Petroleum Sorbent Pads
Codice prodotto. 10456532
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
43.5 galloni
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 10456532
Marca: 3M™ 7000088324
Conveniently sized pads allow the user to quickly spread sorbent over and in the path of a spill. 3M™ Petroleum Sorbent Pads feature a low-profile design for easy placement in tight areas.
  • For use in oil-only sorbent applications
  • May be used on work surface in anticipation of a spill
  • Ideal for use under docks, in shallow water, rocky shorelines, marshes and beaches
  • 3M Catalog# HP156 , 3M Catalog# T151
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Capacità (sistema imperiale) 43.5 galloni
Capacità (sistema metrico) 164.66 l
Tipo Panno assorbente per petrolio
Da utilizzare con (applicazione) Il tampone può essere utilizzato sulle superfici di lavoro per prevenire sversamenti o come panno di pulizia
Modello T151
Dimensioni (L x P) 19 x 17 in. (48.2 x 43.18 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 48.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 17 in.
Larghezza (sistema metrico) 43.18 cm