Learn More
3M™ Respiratore riutilizzabile con semimaschera ad aggancio rapido serie 6500 comodo e robusto
Codice prodotto. 15767707
Click to view available options
Size:
Small
medio
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15767707
Marca: 3M™ 7000128241
Edge
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Rugged Comfort reusable respirator combines comfort, durability, and stability with an added quick latch mechanism to easily enable the mask to drop down from face without removing head straps.
  • Resilient silicone faceseal offers extended facepiece life even in high-heat environments
  • Quick latch design eliminates need to remove a hardhat or faceshield when lowering or raising the mask
  • Sleek, low-profile design
  • Special valve cover helps to direct exhaled breath and moisture downward
  • 3M’s proprietary Cool Flow™ Valve helps to make breathing easier by reducing heat and moisture
  • Fits securely and comfortably on the head
  • Compatible with all 3M™ bayonet-style filters and cartridges:
    • 6000 Series Cartridges
    • 2000, 2200, 7000 or 5000 Series Filters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications (NIOSH) NIOSH 42 CFR Part 84
Certifications (OSHA) OSHA 29 CFR Part 1920.134
Tipo di collegamento A baionetta
Colore Gray, Teal
Product Type Half-Mask Respirator
Size Large
Facepiece Material Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Manutenzione della struttura, smerigliatura, funzionamento dei macchinari, sabbiatura, saldatura, demolizione, assemblaggio, pulizia
Da utilizzare con (apparecchiatura) Line Compressed Air System SA Series, 3M™ 6000 Series cartridges and 2000, 2200, 7000 or 5000 Series filters
Include Quick Latch
Modello 6503QL
Tipo di sospensione Cinturino regolabile
Peso (sistema imperiale) 0.37 lb.
Peso (sistema metrico) 0.16 kg
Strap Attachment Type Quick Latch Mechanism