Learn More
3M™ Materiali assorbenti per prodotti chimici standard
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
8 galloni
12 galloni
14 galloni
17 galloni
Tipo:
Cuscino assorbente per sostanze chimiche
Mini salsicciotti assorbenti per sostanze chimiche
Panni assorbitori per sostanze chimiche
Particolati con assorbenza chimica
Modello:
P110
P200
P300
P500
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 16
pezzi 200
Descrizione
Meltblown polypropylene microfibers absorb liquids such as hydrofluoric acid and other aqueous-based chemicals, and soak up an average of 10 times their weight of most EPA-designated hazardous liquids.
- Sorbents are dirt- and dust-free; contain no abrasive granules that can damage expensive equipment
- Polypropylene base is chemically inert and incinerable; allows separation and recycling in many applications
- Easy-to-spot yellow cartons protect sorbents from temperature and humidity for secure, long-term storage
- Convenient dispenser boxes—suitable for tabletops or wall mounting—keep pads and pillows within easy reach Pads or rolls are ideal for use on work surfaces and can be trimmed to size
- Mini booms surround and contain spills; pillows soak them up
- 3M Catalog# P110, P200, P208, P300, P500
These safety products must be used in accordance with the user instructions, warnings and limitations accompanying each product.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | OSHA 29 CFR 1910.132 |
| Colore | Giallo |
| Capacità (sistema imperiale) | 14 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 53 l |
| Materiale | Polipropilene |
| Tipo | Particolati con assorbenza chimica |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per il controllo di fuoriuscite di alcuni liquidi pericolosi, i materiali particolati vengono utilizzati in applicazioni di confezionamento in cui la rottura di un contenitore può provocare il rilascio di liquidi pericolosi |
| Modello | P500 |