Learn More
3M™ Versaflo™ TR-600/800 Series PAPR Accessory, Battery Charger Cradle TR-640
Codice prodotto. 15599255
Click to view available options
:
Battery Charger Cradle TR-640
Codice prodotto. 15599255
Marca: 3M™ 7000144503
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides easy-to-use interface between all TR-600 Series batteries and all TR-900 Series power supplies.
  • Replacement part for TR-641 and TR-644 battery charger kits
  • Holds TR-630 or TR-632 batteries
  • Can be used on TR-944 4 station power supply
  • 3M Catalog# TR-640
Applications:
Recommended Industry: Healthcare, Pharmaceutical, Heavy Industrial, Manufacturing, General Manufacturing
Certifications
NIOSH Approved
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Single-Unit Charging Station
Da utilizzare con (apparecchiatura) TR-600/800 Series PAPR Systems
Modello TR-640
N. di porte One
Quantità 1/Cs.