Learn More
(3S)-3-[4-[(2-Chloro-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran, TRC
Codice prodotto. 30358600
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30358600 50 mg 50mg
30353725 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30358600 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC35060850MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2517968-35-1
Formula molecolare C17H17ClO2
Molecular Weight (g/mol) 288.77
Sinonimo (S)-3-(4-(2-Chlorobenzyl)phenoxy)tetrahydrofuran
IUPAC Name (3S)-3-[4-[(2-chlorophenyl)methyl]phenoxy]oxolane
SMILES Clc1ccccc1Cc2ccc(O[C@H]3CCOC3)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico (3S)-3-[4-[(2-Chloro-phenyl)methyl]phenoxy]tetrahydrofuran
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17ClO2/c18-17-4-2-1-3-14(17)11-13-5-7-15(8-6-13)20-16-9-10-19-12-16/h1-8,16H,9-12H2/t16-/m0/s1