Learn More
Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly
Produktkod. p-8546025
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Da utilizzare con (apparecchiatura):
K-series, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11 Microscopes
SMZ-161 Microscope
SMZ-171 Microscope
Förpackningsstorlek:
Pezzo
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15302266
Brand: Motic™ 1101001000341
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal for stereomicroscopy lighting. Motic™ 3W LED Incident Illumination Assembly has an optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample.
  • This spot illuminator must be combined with a Motic 2111 / 2112 focusing block and the 2111 LED stand.
  • Capable of bringing 5500K LED illumination when combined with the 2111 LED stand.
  • Illumination's intensity is adjustable via the intensity control of the 2111 LED stand.
  • 5500K color temperature.
  • 3W Lambertian LED bulb for incident illumination.
  • Adjustable intensity control; linear.
  • Optimum field of view of 50mm at 108mm from the sample
  • Easy and safe connection to the 2111 LED Stand column for power
Specifikationer
Tipo di lampadina 5500K Lamburtian LED
Da utilizzare con (apparecchiatura) K-series, SMZ-168, SMZ-140, SFC-11 Microscopes
Tipo di illuminazione Spot Illuminator
Wattage 3 w
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.