Learn More
4-(1,2,3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10475692
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10475692
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC16413DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175205-49-9
Formula molecolare C9H10ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 227.71
Numero MDL MFCD02682075
InChI Key WUUGGOQPXZDQNW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzylamine hydrochloride, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-thiadiazol-4-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-1,2,3-thiadiazol-4-yl, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl phenyl methylamine, chloride, 4-4-aminomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole hydrochloride
PubChem CID 2737287
IUPAC Name [4-(thiadiazol-4-yl)phenyl]methanamine;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSN=N2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1, 2, 3-Thiadiazol-4-yl)benzylamine hydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 227.72
Percent Purity 95%