Learn More
4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one, tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15410656
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15410656
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53499.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one is used as a pharmaceutical intermediate.
Notes
Store in a cool, dry place, in a well sealed container. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 190059-33-7
Formula molecolare C13H20O2
Molecular Weight (g/mol) 208.30
Numero MDL MFCD07784337
InChI Key ODMUHAHUBCUABS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptan-2-yl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-, 3e, 4-1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo 4.1.0 hept-2-yl-3-buten-2-one, mixture of cis and trans
PubChem CID 11041982
SMILES CC(=O)C=CC1C2(C)OC2CCC1(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1,3,3-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-2-yl)-3-buten-2-one
Densità 1.039
Indice di rifrazione 1.491
Quantità 1 g
IUPAC Name (E)-4-(4,4,6-trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-5-yl)but-3-en-2-one
Peso formulazione 208.3
Grado Caratteristiche