Learn More
4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10311233
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
Codice prodotto. 10311233
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC30116DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 10282-30-1
Formula molecolare C11H12N2
Molecular Weight (g/mol) 172.231
Numero MDL MFCD07368512
InChI Key ZNMSYUCZLWETII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyrrolidin-1-yl benzonitrile, 4-1-pyrrolidinyl benzonitrile, 4-pyrrolidin-1-yl-benzonitrile, benzonitrile,4-1-pyrrolidinyl, 1-4-cyanophenyl pyrrolidine, 4-pyrrolidinobenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzonitrile, 4-pyrrolidinylbenzenecarbonitrile, 4-pyrrolidine-1-yl-benzonitrile
PubChem CID 4961271
IUPAC Name 4-pyrrolidin-1-ylbenzonitrile
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1-Pyrrolidinyl)benzonitrile
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 172.23
Percent Purity 90%