Learn More
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10099221 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10099221
Marca: Thermo Scientific CC18604DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 27996-86-7
Formula molecolare C9H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 173.175
InChI Key TVEJNWMWDIXPAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776488
IUPAC Name 4-(1,2,4-triazol-1-yl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)N2C=NC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1,2,4 triazol-1-yl-benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl benzenecarbaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 1-4-formylphenyl-1,2,4-triazole, benzaldehyde,4-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 4-1,2,4-triazolyl benzaldehyde, 4-1,2,4-triazol-1-yl-benzaldehyde
Peso formulazione 173.17
Percent Purity 95%