Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10019121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10019121
Marca: Thermo Scientific CC18414EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 17635-45-9
Formula molecolare C9H9N3
Molecular Weight (g/mol) 159.192
Numero MDL MFCD00626298
InChI Key CSFIQHZIFKIQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-1-pyrazolyl aniline, 1-4-aminophenyl pyrazole, 4-pyrazol-1-yl aniline, 4-1h-pyrazol-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-1h-pyrazol-1-yl, 4-1h-pyrazol-1-yl-phenylamine, 4-pyrazolylphenylamine, 1-p-aminophenylpyrazole
PubChem CID 594274
IUPAC Name 4-pyrazol-1-ylaniline
SMILES C1=CN(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%