Learn More
4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3175997
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10634785
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC56001CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 160388-53-4
Formula molecolare C11H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 202.213
Numero MDL MFCD07186451
InChI Key ZHQQRHUITAFMTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6484268
IUPAC Name 4-(pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-pyrazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 4-pyrazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1h-pyrazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoicacid,4-1h-pyrazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-pyrazol-1-ylmethyl
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%