Learn More
4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11315529
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11315529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50470.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74815-22-8 | C8H6N4O | 174.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74815-22-8
Formula molecolare C8H6N4O
Molecular Weight (g/mol) 174.163
Numero MDL MFCD01311033
InChI Key SRGPTCYCHZMFOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-1h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-2h-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-1h-tetrazol-5-yl, 4-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl benzaldehyde, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl benzaldehyde, 4-tetrazol-5-yl-benzaldehyde, 4-tetra-zol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 2760606
IUPAC Name 4-(2H-tetrazol-5-yl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C2=NNN=N2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(1H-Tetrazol-5-yl)benzaldehyde
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 99%