Learn More
4-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10079061
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10079061
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB12838EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 54557-81-2
Formula molecolare C12H12O5
Molecular Weight (g/mol) 236.223
Numero MDL MFCD00168683
InChI Key LMDXEMFSAHAGGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-4-oxo-butyric acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-ethylenedioxy phenyl-4-oxobutyric acid, 4-2,3-dihydro-1,4,benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-7-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl butyric acid, 4-2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, maybridge1_001974, regid_for_cid_2758835
PubChem CID 2758835
IUPAC Name 4-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 236.22
Percent Purity 97%