Learn More
AEBSF Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-benzenesulfonyl Fluoride HCl, White Powder, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10357924
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1g
500mg
50mg
Codice prodotto. 10357924
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Irreverisble serine protease inhibitor
  • Inhibits proteases like trypsin, chymotrypsin, kallikrein, plasmin, and thrombin
  • Acts as Sulfonyl fluoride that reacts with hydroxy group of the active site serine residue
  • More soluble and less toxic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30827-99-7
Formula molecolare C8H11ClFNO2S
Molecular Weight (g/mol) 239.689
InChI Key WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-aminoethyl benzenesulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, aebsf hydrochloride, pefabloc sc, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
PubChem CID 186136
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl Fluoride Hydrochloride
Punto di fusione 175°C
Colore White
Spettro a infrarossi Pass Test
Intervallo percentuale saggio ≥97 %
Imballaggio Amber Glass
Quantità 10 mg
Peso formulazione 239.7
Percent Purity 97% min.
Forma fisica Powder or Solid