Learn More
4-(2-furyl)benzaldehyde, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10085952
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10085952
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC34404CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 60456-77-1
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.183
InChI Key WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
IUPAC Name 4-(furan-2-yl)benzaldehyde
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-furyl)benzaldehyde
Quantità 250 mg
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 97%