Learn More
[4-(2-Furyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10432643
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
Codice prodotto. 10432643
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC34409CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 17920-85-3
Formula molecolare C11H10O2
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD06203036
InChI Key IKZLKNNNCKXCKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-furyl phenyl methanol, 4-furan-2-yl phenyl methanol, 4-fur-2-yl phenyl methanol, 4-furan-2-yl benzyl alcohol, 4-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7537506
IUPAC Name [4-(furan-2-yl)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico [4-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 97%