Learn More
4-(2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-butanoic acid 97+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(2-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 218.25 |
Percent Purity | 90% |